Learn More
1-yodododecano, 98 %, estabilizado, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 13498488 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mL
100 mL
500 mL
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 ml
25 ML
500 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
13498488 500 mL Frasco de vidrio 500 ml
10247300 25 mL Frasco de vidrio 25 ML
10075663 100 mL Frasco de vidrio 100 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 13498488 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 250095000
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 13-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 4292-19-7 | C12H25I | 296.24 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4292-19-7
Fórmula molecular C12H25I
Peso molecular (g/mol) 296.24
Número MDL MFCD00001088
Clave InChI GCDPERPXPREHJF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-dodecyl iodide, dodecyl iodide, lauryl iodide, dodecane, 1-iodo, dodecane,1-iodo, iodododecane, iodo-dodecane, 1-iodanyldodecane, pubchem3943, n-iodododecane
PubChem CID 20282
Nombre IUPAC 1-yodododecano
SMILES CCCCCCCCCCCCI
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Iodododecane
Nombre de nota Stabilized with 500ppm copper
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión -3.0°C
Color De incoloro a amarillo
Densidad 1.2000g/mL
Punto de ebullición 159.0°C to 160.0°C (15.0 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3(CH2)11I
Índice de refracción 1.4830 to 1.4850
Cantidad 500 mL
Beilstein 01,67
Gravedad específica 1.2
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in most common organic solvents
Formula Weight (peso de la fórmula) 296.23
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 1-Iodododecane
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.