Learn More
1-Yododecano, 98 %, estabilizado con cobre, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11493884
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11493884 500 g 500 g
11473884 25 g 25 g
11483884 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11493884 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A11909.36
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 13-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 4292-19-7 | C12H25I | 296.24 g/mol
1-Iodododecane has been used in the preparation of dodecylated graphite, alkyl functionalized single walled carbon nanotubes (SWNTs). It is also used as chemical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 1-yododecano se ha utilizado en la preparación de grafito dodecilado, nanotubos de carbono de pared única funcionalizados alquilados (SWNTs). También se utiliza como producto químico intermedio.
Solubilidad
No miscible o difícil de mezclar en agua.
Notas
Sensible a la luz. Mantenger alejado de agentes oxidantes fuertes. Almacenar en un lugar oscuro.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4292-19-7
Fórmula molecular C12H25I
Peso molecular (g/mol) 296.24
Número MDL MFCD00001088
Clave InChI GCDPERPXPREHJF-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 20282
Nombre IUPAC 1-yodododecano
SMILES CCCCCCCCCCCCI
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Iodododecane
Nombre de nota Stabilized with copper
Punto de fusión -3°C
Densidad 1.201
Punto de ebullición 128°C to 130°C (11 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Índice de refracción 1.4844
Cantidad 500 g
Beilstein 1738943
Sensibilidad Light sensitive
Sinónimo n-dodecyl iodide, dodecyl iodide, lauryl iodide, dodecane, 1-iodo, dodecane,1-iodo, iodododecane, iodo-dodecane, 1-iodanyldodecane, pubchem3943, n-iodododecane
Información de solubilidad Not miscible or difficult to mix in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 296.24
Porcentaje de pureza 98%