Learn More
1-yododecano, TRC
Código de producto. 30403647
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30403647 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30403647 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCI6950001G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Iododecane
CAS 2050-77-3
Fórmula molecular C10H21I
Cantidad 1 g
Sinónimo 1-Decyl Iodide, Decyl Iodide, n-Decyl Iodide
Fórmula InChI InChI=1S/C10H21I/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11/h2-10H2,1H3
SMILES CCCCCCCCCCI
Nombre IUPAC 1-yododecano
Peso molecular (g/mol) 268.18
Formula Weight (peso de la fórmula) 268.0688