Learn More
1-yododecano, 98 %, estab. con cobre, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11484160
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
25 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11484160 25 g 25 g
11443237 50 g 50 g
11453237 250 g 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11484160 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A16173.14
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 2050-77-3 | C10H21I | 268.18 g/mol
1-Iododecane is used as a precursor to prepare 9-nonadecanone through palladium-catalyzed carbonylative cross-coupling reaction with 9-octyl-9-borabicyclo[3.3.l]nonane. It is also used as an intermediate in organic synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
el 1-yododecano se usa como precursor para preparar 9-no adecanona mediante una reacción de acoplamiento cruzado carbonilativa catalizada con 9-octil-9-borabiciclo[3.3.l]nonano. También se utiliza como intermediario en la síntesis orgánica.
Solubilidad
inmiscible con agua.
Notas
sensible a la luz. Incompatible con agentes oxidantes fuertes y bases fuertes. Mantenga el recipiente cerrado herméticamente.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2050-77-3
Fórmula molecular C10H21I
Peso molecular (g/mol) 268.18
Número MDL MFCD00001085
Clave InChI SKIDNYUZJPMKFC-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 16314
Nombre IUPAC 1-yododecano
SMILES CCCCCCCCCCI
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Iododecane
Nombre de nota stabilized with copper
Punto de fusión -16°C
Densidad 1.257
Punto de ebullición 264°C
Temperatura de inflamación 96°C (204°F)
Fórmula lineal CH3(CH2)9I
Índice de refracción 1.485
Cantidad 25 g
Beilstein 1735228
Sensibilidad Light sensitive
Sinónimo decyl iodide, decane, 1-iodo, n-decyl iodide, iododecane, 1-iodanyldecane, 1-decyl iodide, 1-iodo-decane, 1-iod0decane, decane,1-iodo, pubchem3942
Información de solubilidad Immiscible with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 268.18
Porcentaje de pureza 98%