Learn More
1-yodobutano, TRC
Código de producto. 30402927
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30402927 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 30402927 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCI6938955G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Butyliodide
CAS 542-69-8
Fórmula molecular C4 H9 I
Cantidad 5 g
Sinónimo Butane, 1-iodo- (8CI, 9CI, ACI), 1-Iodobutane (ACI), 1-Iodo-n-butane, 4-Iodobutane, Butyl iodide, Butyl iodo, n-Butyl iodide, NSC 8420
Fórmula InChI InChI=1S/C4H9I/c1-2-3-4-5/h2-4H2,1H3
SMILES CCCCI
Nombre IUPAC 1-yodobutano
Peso molecular (g/mol) 184.02
Formula Weight (peso de la fórmula) 183.9749