Learn More
1-Yodobutano, extrapuro, SLR, Fisher Chemical
Código de producto. 10355850 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mL
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
25 ML
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10355850 25 mL Frasco de vidrio ámbar 25 ML
1 options
Código de producto. 10355850 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor I/0697/04
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
CAS 542-69-8
Punto de fusión -103°C
Color Amarillo
Punto de ebullición 130°C
Envase Frasco de vidrio ámbar
Fórmula molecular C4H9I
Número MDL MFCD00001098
Cantidad 25 mL
Sinónimo butyl iodide, butane, 1-iodo, n-butyl iodide, 1-iodo-butane, butane, iodo, iodobutane, 1-jodbutan, 1-jodbutan czech, unii-607a6cc46r, butyliodide
Clave InChI KMGBZBJJOKUPIA-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCCCI
Nombre IUPAC 1-yodobutano
Peso molecular (g/mol) 184.02
PubChem CID 10962
Formula Weight (peso de la fórmula) 184.02g/mol
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 1-Iodobutane
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
  • Toxicidad aguda Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P311-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.