Learn More
1-yodobutano-d9, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-Iodobutane-d9 |
| CAS | 59012-24-7 |
| Fórmula molecular | C4 D9 I |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | Butane-1,1,1,2,2,3,3,4,4-d9, 4-iodo- (9CI), 1-Iodobutane-d9, Perdeuteriobutyl iodide, 4-Iodobutane-1,1,1,2,2,3,3,4,4-d9, 1-Iodobutane-D9, Butyl-d9 iodide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C4H9I/c1-2-3-4-5/h2-4H2,1H3/i1D3,2D2,3D2,4D2 |
| SMILES | [2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])I |
| Nombre IUPAC | 1,1,1,2,2,3,3,4,4-nonadeuterio-4-yodobutano |
| Peso molecular (g/mol) | 193.074 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 193.031 |