Learn More
1-Yodobutano, 99 %, estabilizado con cobre, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11429463
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11429463 500 g 500 g
11419463 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11429463 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A12340.36
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 542-69-8 | C4H9I | 184.02 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Aplicaciones
Se utilizó el 1-yodobutano en la síntesis de 5-(2-,3- y 4-metoxifenil)-4H-1,2,4-triazol-3-tiol alquilado con S. Se utiliza en una amplia gama de aplicaciones industriales médicas, así como en productos de nutrición para humanos y animales, como antisépticos y desinfectantes, intermedios farmacéuticos y películas polarizadoras para productos químicos de pantalla de cristal líquido [LCD].
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Sensible a la luz. Mantener alejado de fuentes de ignición Almacenar en un recipiente bien cerrado. Almacenar en un lugar fresco, seco y bien ventilado alejado de sustancias incompatibles como agentes oxidantes fuertes y bases fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 542-69-8
Fórmula molecular C4H9I
Peso molecular (g/mol) 184.02
Número MDL MFCD00001098
Clave InChI KMGBZBJJOKUPIA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo butyl iodide, butane, 1-iodo, n-butyl iodide, 1-iodo-butane, butane, iodo, iodobutane, 1-jodbutan, 1-jodbutan czech, unii-607a6cc46r, butyliodide
PubChem CID 10962
Nombre IUPAC 1-yodobutano
SMILES CCCCI
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Iodobutane
Nombre de nota Stabilized with copper
Punto de fusión -103°C
Densidad 1.616
Punto de ebullición 129°C to 131°C
Temperatura de inflamación 33°C (91°F)
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%, Stabilized with Copper
Fórmula lineal CH3(CH2)3I
Índice de refracción 1.499
Cantidad 500 g
Número UN UN1993
Beilstein 1420755
Sensibilidad Light sensitive
Índice Merck 14,1573
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 184.02
Porcentaje de pureza 99%