Learn More
1-Yodobutano, 99 %, estabilizado con cobre, Thermo Scientific Chemicals
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Se utilizó el 1-yodobutano en la síntesis de 5-(2-,3- y 4-metoxifenil)-4H-1,2,4-triazol-3-tiol alquilado con S. Se utiliza en una amplia gama de aplicaciones industriales médicas, así como en productos de nutrición para humanos y animales, como antisépticos y desinfectantes, intermedios farmacéuticos y películas polarizadoras para productos químicos de pantalla de cristal líquido [LCD].
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Sensible a la luz. Mantener alejado de fuentes de ignición Almacenar en un recipiente bien cerrado. Almacenar en un lugar fresco, seco y bien ventilado alejado de sustancias incompatibles como agentes oxidantes fuertes y bases fuertes.
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | 1-Iodobutane |
| Nombre de nota | Stabilized with copper |
| Punto de fusión | °C to 103°C |
| Densidad | 1.616 |
| Punto de ebullición | 129°C to 131°C |
| Temperatura de inflamación | 33°C (91°F) |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 99%, Stabilized with Copper |
| Fórmula lineal | CH3(CH2)3I |
| Índice de refracción | 1.499 |
| Cantidad | 100 g |
| Show More |