Learn More
1-Yodobutano, 98 %, estabilizado, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10154190 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 ml
500 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10154190 500 mL Frasco de vidrio 500 ml
10459470 100 mL Frasco de vidrio 100 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10154190 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 173435000
 Artículo restringido
En stock
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 542-69-8 | C4H9I | 184.02 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 542-69-8 , 7440-50-8
Fórmula molecular C4H9I
Peso molecular (g/mol) 184.02
Número MDL MFCD00001098
Clave InChI KMGBZBJJOKUPIA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo butyl iodide, butane, 1-iodo, n-butyl iodide, 1-iodo-butane, butane, iodo, iodobutane, 1-jodbutan, 1-jodbutan czech, unii-607a6cc46r, butyliodide
PubChem CID 10962
Nombre IUPAC 1-yodobutano
SMILES CCCCI
Specifications
Nombre del producto químico o material 1-Iodobutane
Nombre de nota 98%
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión -103.0°C
Color De incoloro a amarillo o rosa
Densidad 1.6100g/mL
Punto de ebullición 130.0°C to 131.0°C
Temperatura de inflamación 33°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3(CH2)3I
Índice de refracción 1.4975 to 1.4995
Cantidad 500 mL
Beilstein 01, 123
Índice Merck 15, 1576
Gravedad específica 1.61
Información de solubilidad Solubility in water: practically insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol and ether
Estabilizante copper
Formula Weight (peso de la fórmula) 184.02
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • 1-Iodobutane, stabilized
Signal Word
  • Peligro
Hazard Category
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Líquido inflamable Categoría 3
Hazard Statement
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
Precautionary Statement
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P311-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.