Learn More
1-yodobutano-2,2,3,3,4,4,4-d7 (estabilizado con cobre), CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-Iodobutane-2,2,3,3,4,4,4-D7 |
| CAS | 2708278-33-3 |
| Fórmula molecular | C4 D7 H2 I |
| Cantidad | 0.5 g |
| Sinónimo | 1-Iodobutane-2,2,3,3,4,4,4-d7, 4-Iodobutane-1,1,1,2,2,3,3-d7, 1-Iodobutane-2,2,3,3,4,4,4-D7, Butyl-2,2,3,3,4,4,4-d7 iodide, Butyl iodide-d7 |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C4H9I/c1-2-3-4-5/h2-4H2,1H3/i1D3,2D2,3D2 |
| SMILES | [2 H]C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])CI |
| Nombre IUPAC | 1,1,1,2,2,3,3-heptadeuterio-4-yodobutano |
| Peso molecular (g/mol) | 191.0619 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 191.0188 g/mol |
| Mostrar más |