Learn More
1-yodo-hexadecano, TRC
Código de producto. 30397555
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30397555 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 30397555 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCI7065005G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Iodo-hexadecane
CAS 544-77-4
Fórmula molecular C16H33I
Cantidad 5 g
Sinónimo 1-Iodohexadecane, Cetyl iodide, Hexadecyl iodide
Fórmula InChI InChI=1S/C16H33I/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17/h2-16H2,1H3
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCI
Nombre IUPAC 1-yodohexadecano
Peso molecular (g/mol) 352.34
Formula Weight (peso de la fórmula) 352.1627