Learn More
1-yodo-hexadecano, TRC
Código de producto. 30399891
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30399891 25 g 25 g
1 options
Código de producto. 30399891 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCI70650025G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Iodo-hexadecane
CAS 544-77-4
Fórmula molecular C16H33I
Cantidad 25 g
Sinónimo 1-Iodohexadecane, Cetyl iodide, Hexadecyl iodide
Fórmula InChI InChI=1S/C16H33I/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17/h2-16H2,1H3
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCI
Nombre IUPAC 1-yodohexadecano
Peso molecular (g/mol) 352.34
Formula Weight (peso de la fórmula) 352.1627