Learn More
1-yodo-hexadecano, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-Iodo-hexadecane |
| CAS | 544-77-4 |
| Fórmula molecular | C16H33I |
| Cantidad | 50 g |
| Sinónimo | 1-Iodohexadecane, Cetyl iodide, Hexadecyl iodide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C16H33I/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17/h2-16H2,1H3 |
| SMILES | CCCCCCCCCCCCCCCCI |
| Nombre IUPAC | 1-yodohexadecano |
| Peso molecular (g/mol) | 352.34 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 352.1627 |