Learn More
1-Yodo-4-(trifluorometil)benceno, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10207703
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
100 g
Tamaño de la unidad:
10 g
100 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10207703 10 g 10 g
10156963 50 g 50 g
10493374 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10207703 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor TL00447EA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
CAS 455-13-0
Fórmula molecular C7H4F3I
Peso molecular (g/mol) 272.009
Número MDL MFCD00039398
Clave InChI SKGRFPGOGCHDPC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-iodobenzotrifluoride, 1-iodo-4-trifluoromethyl benzene, p-iodobenzotrifluoride, benzene, 1-iodo-4-trifluoromethyl, 4-trifluoromethyl iodobenzene, 4-iodo-alpha,alpha,alpha-trifluorotoluene, alpha,alpha,alpha-trifluoro-4-iodotoluene, 4-iodobenztrifluoride, 4-iodobenzo trifluoride, 4-iodo-1-trifluoromethylbenzene
PubChem CID 67993
Nombre IUPAC 1-yodo-4-(trifluorometil)benceno
SMILES C1=CC(=CC=C1C(F)(F)F)I
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Iodo-4-(trifluoromethyl)benzene
% mín. CAS 97.0
Densidad 1.8510g/mL
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Fórmula lineal IC6H4CF3
Cantidad 10 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 272
Porcentaje de pureza 97%