Learn More
1-Yodo-4-(trifluorometoxi)benceno, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11425667
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11425667 1 g 1 g
11435667 5 g 5 g
11445667 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11425667 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B23628.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 103962-05-6 | C7H4F3IO | 288.01 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 103962-05-6
Fórmula molecular C7H4F3IO
Peso molecular (g/mol) 288.01
Número MDL MFCD00042411
Clave InChI RTUDBROGOZBBIC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-iodo-4-trifluoromethoxy benzene, 4-trifluoromethoxy iodobenzene, 4-iodotrifluoromethoxybenzene, 1-iado-4-trifluoromethoxy benzene, p-trifluoromethoxy iodobenzene, 4-trifluoromethoxy-iodobenzene, 1-iodo-4-trifluoromethoxy-benzene, benzene, 1-iodo-4-trifluoromethoxy, alpha,alpha,alpha-trifluoro-4-iodoanisole, 4-iodo-alpha,alpha,alpha-trifluoromethoxybenzene
PubChem CID 2777294
Nombre IUPAC 1-iodo-4-(trifluorometoxi)benceno
SMILES FC(F)(F)OC1=CC=C(I)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Iodo-4-(trifluoromethoxy)benzene
Densidad 1.909
Punto de ebullición 72°C to 74°C (15 mmHg)
Temperatura de inflamación 77°C (170°F)
Índice de refracción 1.5033
Cantidad 1 g
Beilstein 6193794
Sensibilidad Light sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 288.01
Porcentaje de pureza 98%