Learn More
1-yodo-4-nitrobenceno, TRC
Código de producto. 30393741
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30393741 10 g 10 g
1 options
Código de producto. 30393741 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCI71563310G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Iodo-4-nitrobenzene
CAS 636-98-6
Fórmula molecular C6H4INO2
Cantidad 10 g
Fórmula InChI InChI=1S/C6H4INO2/c7-5-1-3-6(4-2-5)8(9)10/h1-4H
SMILES [O-][N+](=O)c1ccc(I)cc1
Nombre IUPAC 1-yodo-4-nitrobenceno
Peso molecular (g/mol) 249.01
Formula Weight (peso de la fórmula) 248.9287