Learn More
1-yodo-4-nitrobenceno, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-Iodo-4-nitrobenzene |
| CAS | 636-98-6 |
| Fórmula molecular | C6H4INO2 |
| Cantidad | 5 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H4INO2/c7-5-1-3-6(4-2-5)8(9)10/h1-4H |
| SMILES | [O-][N+](=O)c1ccc(I)cc1 |
| Nombre IUPAC | 1-yodo-4-nitrobenceno |
| Peso molecular (g/mol) | 249.01 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 248.9287 |