Learn More
1-Yodo-4-nitrobenceno, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11426826
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11426826 100 g 100 g
11406826 5 g 5 g
11416826 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11426826 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B23950.22
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 31-08-2026
Añadir a la cesta
CAS: 636-98-6 | C6H4INO2 | 249.007 g/mol
1-Iodo-4-nitrobenzene is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals agrochemicals and dyestuff fields.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 1-yodo-4-nitrobenceno es una importante materia prima e intermediario utilizado en síntesis orgánica, productos agroquímicos y farmacéuticos, y colorantes.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Mantener el recipiente herméticamente sellado. Almacénese en un lugar fresco y seco en recipientes herméticos. Es sensible a la luz. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 636-98-6
Fórmula molecular C6H4INO2
Peso molecular (g/mol) 249.007
Número MDL MFCD00007299
Clave InChI SCCCFNJTCDSLCY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo benzene, 1-iodo-4-nitro, p-iodonitrobenzene, 4-iodonitrobenzene, p-nitroiodobenzene, 4-nitroiodobenzene, 4-iodo-nitrobenzene, p-nitrophenyl iodide, 1-iodo-4-nitro-benzene, 4-iodo-1-nitrobenzene, 4-nitro-1-iodobenzene
PubChem CID 12495
Nombre IUPAC 1-yodo-4-nitrobenceno
SMILES C1=CC(=CC=C1[N+](=O)[O-])I
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Iodo-4-nitrobenzene
Punto de fusión 172°C to 177°C
Punto de ebullición 288°C to 290°C
Cantidad 100 g
Beilstein 1100378
Sensibilidad Light sensitive
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 249.01
Porcentaje de pureza ≥98%