Learn More
1-Yodo-4-n-propilbenceno, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11357585
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11357585 5 g 5 g
11367585 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11357585 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L05767.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 126261-84-5 | C9H11I | 246.09 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 126261-84-5
Fórmula molecular C9H11I
Peso molecular (g/mol) 246.09
Número MDL MFCD00051612
Clave InChI ZRWCHMFGMKNWEC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-iodo-4-n-propylbenzene, 1-iodo-4-propyl-benzene, 4-iodopropylbenzene, 4-propyliodobenzene, p-n-propyliodobenzene, 4-iodo-n-propylbenzene, 4-n-propyl iodobenzene, #, benzene,1-iodo-4-propyl, 1-iodanyl-4-propyl-benzene
PubChem CID 612541
Nombre IUPAC 1-yodo-4-propilbenceno
SMILES CCCC1=CC=C(I)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Iodo-4-n-propylbenzene
Punto de ebullición 240°C to 242°C
Índice de refracción 1.579
Cantidad 5 g
Sensibilidad Light sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 246.09
Porcentaje de pureza 97%