Learn More
1-Yodo-4-n-pentilbenceno, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11337119
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
11337119 1 g 1 g
11347119 10 g 10 g
2 options
Código de producto. 11337119
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H27356.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 85017-60-3 | C11H15I | 274.145 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 85017-60-3
Fórmula molecular C11H15I
Peso molecular (g/mol) 274.145
Número MDL MFCD00079767
Clave InChI MTRMOYSZRPLAOL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-iodopentylbenzene, 1-iodo-4-n-pentylbenzene, 4-pentyliodobenzene, #, 1-iodanyl-4-pentyl-benzene
PubChem CID 145057
Nombre IUPAC 1-yodo-4-pentilbenceno
SMILES CCCCCC1=CC=C(C=C1)I
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Iodo-4-n-pentylbenzene
Densidad 1.38
Punto de ebullición 88°C (1 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Cantidad 1 g
Sensibilidad Light sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 274.14
Porcentaje de pureza 98%