Learn More
1-Yodo-4-isopropilbenceno, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11427156
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11427156 5 g 5 g
11437156 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11427156 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B25476.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 17356-09-1 | C9H11I | 246.091 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 17356-09-1
Fórmula molecular C9H11I
Peso molecular (g/mol) 246.091
Número MDL MFCD00013711
Clave InChI PQJOSEVTIKYWLH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-iodo-4-isopropylbenzene, p-iodocumene, 4-iodoisopropylbenzene, 2-4'-iodophenyl propane, 4-iodocumene, p-iodoisopropylbenzene, 1-iodo-4-propan-2-yl benzene, 4-isopropyliodobenzene, benzene,1-iodo-4-1-methylethyl, benzene, 1-iodo-4-1-methylethyl
PubChem CID 87073
Nombre IUPAC 1-yodo-4-propán-2-ilbenceno
SMILES CC(C)C1=CC=C(C=C1)I
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Iodo-4-isopropylbenzene
Densidad 1.525
Punto de ebullición 236°C to 238°C
Índice de refracción 1.578
Cantidad 5 g
Beilstein 2205506
Sensibilidad Light sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 246.09
Porcentaje de pureza 97%