Learn More
1-yodo-3-[(terc-butildimetilsilil)oxi]propano, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-Iodo-3-[(tert-butyldimethylsilyl)oxy]propane |
| CAS | 78878-05-4 |
| Fórmula molecular | C9H21IOSi |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | 1-(tert-Butyldimethylsiloxy)-3-iodopropane, 1-(tert-Butyldimethylsilyloxy)-3-iodopropane, 3-(tert-Butyldimethylsiloxy)propyl Iodide, 3-(tert-Butyldimethylsilyloxy)-1-iodopropane, 3-(tert-Butyldimethylsilyloxy)propyl Iodide, tert-Butyl(3-iodopropoxy)dimethylsilane |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H21IOSi/c1-9(2,3)12(4,5)11-8-6-7-10/h6-8H2,1-5H3 |
| SMILES | CC(C)(C)[Si](C)(C)OCCCI |
| Nombre IUPAC | terc-butil-(3-yodopropoxi)-dimetilsilano |
| Peso molecular (g/mol) | 300.25 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 300.0406 |