Learn More
1-yodo-3-nitrobenceno, TRC
Código de producto. 30397367
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30397367 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30397367 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCI7156151G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Iodo-3-nitrobenzene
CAS 645-00-1
Fórmula molecular C6H4INO2
Cantidad 1 g
Sinónimo 3-Iodo-1-nitrobenzene, 3-Iodonitrobenzene, 3-Nitro-1-iodobenzene, 3-Nitroiodobenzene, 3-Nitrophenyl Iodide, NSC 3538, m-Iodonitrobenzene, m-Nitroiodobenzene, m-Nitrophenyl Iodide
Fórmula InChI InChI=1S/C6H4INO2/c7-5-2-1-3-6(4-5)8(9)10/h1-4H
SMILES IC1=CC=CC([N+]([O-])=O)=C1
Nombre IUPAC 1-yodo-3-nitrobenceno
Peso molecular (g/mol) 249.01
Formula Weight (peso de la fórmula) 248.93