Learn More
1-Yodo-3-nitrobenceno, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11437224
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11437224 100 g 100 g
11427224 25 g 25 g
11447224 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11437224 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B21605.22
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 645-00-1 | C6H4INO2 | 249.007 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 645-00-1
Fórmula molecular C6H4INO2
Peso molecular (g/mol) 249.007
Número MDL MFCD00007218
Clave InChI CBYAZOKPJYBCHE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-iodonitrobenzene, m-iodonitrobenzene, benzene, 1-iodo-3-nitro, 3-nitroiodobenzene, meta-iodonitrobenzene, 3-i-nitrobenzene, iodo-3-nitrobenzene, meta-nitroiodobenzene, 1-iodo-3-nitro-benzene, 3-nitro-iodobenzen
PubChem CID 12574
ChEBI CHEBI:67123
Nombre IUPAC 1-yodo-3-nitrobenceno
SMILES C1=CC(=CC(=C1)I)[N+](=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Iodo-3-nitrobenzene
Punto de fusión 35°C to 38°C
Punto de ebullición 279°C to 280°C
Temperatura de inflamación 71°C (159°F)
Cantidad 100 g
Número UN UN2926
Beilstein 1525167
Sensibilidad Light sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 249.01
Porcentaje de pureza 99%