Learn More
1-Yodo-3-nitrobenceno, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11427224
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11427224 25 g 25 g
11437224 100 g 100 g
11447224 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11427224 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B21605.14
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    51.15€
    42.65€ / 25 g
    Ahorro 8.50€
    16% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 645-00-1 | C6H4INO2 | 249.007 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 645-00-1
Fórmula molecular C6H4INO2
Peso molecular (g/mol) 249.007
Número MDL MFCD00007218
Clave InChI CBYAZOKPJYBCHE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-iodonitrobenzene, m-iodonitrobenzene, benzene, 1-iodo-3-nitro, 3-nitroiodobenzene, meta-iodonitrobenzene, 3-i-nitrobenzene, iodo-3-nitrobenzene, meta-nitroiodobenzene, 1-iodo-3-nitro-benzene, 3-nitro-iodobenzen
PubChem CID 12574
ChEBI CHEBI:67123
Nombre IUPAC 1-yodo-3-nitrobenceno
SMILES C1=CC(=CC(=C1)I)[N+](=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Iodo-3-nitrobenzene
Punto de fusión 35°C to 38°C
Punto de ebullición 279°C to 280°C
Temperatura de inflamación 71°C (159°F)
Cantidad 25 g
Número UN UN2926
Beilstein 1525167
Sensibilidad Light sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 249.01
Porcentaje de pureza 99%
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 1-Iodo-3-nitrobenzene
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Sólido inflamable Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H228-Sólido inflamable.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P233-Mantener el recipiente herméticamente cerrado.
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 1-Iodo-3-nitrobenzene