Learn More
1-Yodo-3-metilbutano, 97 %, estabilizado con cobre, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11361847
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11361847 10 g 10 g
11371847 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11361847 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L05194.09
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 541-28-6 | C5H11I | 198.047 g/mol
1-Iodo-3-methylbutane, 97%, stab. with copper can be used for organic synthesis or used as solvents.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 1-yodo-3-metilbutano, 97 %, estabilizado con cobre se puede usar para la síntesis orgánica o como disolvente.
Solubilidad
Insoluble en agua. Soluble en la mayoría de disolventes orgánicos comunes.
Notas
Sensible a la luz. Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Mantener alejado de los agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 541-28-6
Fórmula molecular C5H11I
Peso molecular (g/mol) 198.047
Número MDL MFCD00039414
Clave InChI BUZZUHJODKQYTF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo isoamyl iodide, isopentyl iodide, butane, 1-iodo-3-methyl, 3-methylbutyliodide, 1-iodo-3-methyl-butane, 1-jod-3-methylbutan, iso-amyliodide, unii-e1e5du187l, 1-jod-3-methylbutan czech, 1-iodo-3-methyl butane
PubChem CID 10924
Nombre IUPAC 1-yodo-3-metilbutano
SMILES CC(C)CCI
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Iodo-3-methylbutane
Nombre de nota stabilized with copper
Densidad 1.515
Punto de ebullición 146°C to 148°C
Temperatura de inflamación 40°C (104°F)
Índice de refracción 1.492
Cantidad 10 g
Número UN UN1993
Beilstein 1730990
Sensibilidad Light sensitive
Índice Merck 14,5120
Información de solubilidad Insoluble in water. Soluble in most common organic solvents.
Formula Weight (peso de la fórmula) 198.05
Porcentaje de pureza 97%