Learn More
1-yodo-3-fluoropropano, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-Iodo-3-fluoropropane |
| CAS | 462-40-8 |
| Fórmula molecular | C3H6FI |
| Cantidad | 1 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C3H6FI/c4-2-1-3-5/h1-3H2 |
| SMILES | FCCCI |
| Peso molecular (g/mol) | 187.98 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 187.9498 |