Learn More
1-yodo-3-buteno-d2, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-Iodo-3-butene-d2 |
| CAS | 51245-96-6 |
| Fórmula molecular | C4H5D2I |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | 3-Butenyl Iodide-d2, 4-Iodo-1-butene-d2, Homoallyl Iodide-d2 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C4H7I/c1-2-3-4-5/h2H,1,3-4H2/i4D2 |
| SMILES | [2H]C([2H])(I)CC=C |
| Nombre IUPAC | 4,4-dideuterio-4-yodobut-1-eno |
| Peso molecular (g/mol) | 184.02 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 183.9718 |