Learn More
1-yodo-3,6,9-trioxadecano, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-Iodo-3,6,9-trioxadecane |
| CAS | 62999-96-6 |
| Fórmula molecular | C7 H15 I O3 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | 1-(2-Iodoethoxy)-2-(2-methoxyethoxy)ethane, 1-Iodo-2-[2-(2-methoxyethoxy)ethoxy]ethane, 2-[2-(2-Methoxyethoxy)ethoxy]ethyl iodide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H15IO3/c1-9-4-5-11-7-6-10-3-2-8/h2-7H2,1H3 |
| SMILES | COCCOCCOCCI |
| Nombre IUPAC | 1-[2-(2-yodoetoxi)etoxi]-2-metoxi-etano |
| Peso molecular (g/mol) | 274.097 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 274.0066 |