Learn More
1-Yodo-3,5-bis(trifluorometil)benceno, + 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11414233
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11414233 5 g 5 g
11424233 25 g 25 g
11434233 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11414233 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A10878.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 328-73-4 | C8H3F6I | 340.007 g/mol
3,5-bis(trifluoromethyl)pheny1- magnesium iodide was prepared from 1-iodo-3,5- bis(trifluoromethyl)benzene. Monodeprotected masked hexayne was not particularly stable and hence was used directly without purification in a Sonogashira coupling with 1-iodo-3,5-bis(trifluoromethyl)benzene to provide mono-aryl-end-capped masked hexayne.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El yoduro de 1-magnesio 3,5-bis(trifluorometil)feni fue preparado a partir de 1-yodo-3,5- bis(trifluorometil)benceno. El hexaino enmascarado monodesprotegido no era particularmente estable y por lo tanto se utilizó directamente sin purificación en un acoplamiento Sonogashira con 1-yodo-3,5-bis(trifluorometil)benceno para proporcionar hexaino enmascarado con mono arílico tapado en el extremo.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Sensible a la luz. Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar alejado de los agentes oxidantes fuertes y la luz.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 328-73-4
Fórmula molecular C8H3F6I
Peso molecular (g/mol) 340.007
Número MDL MFCD00040837
Clave InChI VDPIZIZDKPFXLI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-iodo-3,5-bis trifluoromethyl benzene, 3,5-bis trifluoromethyl iodobenzene, 1,3-bis trifluoromethyl-5-iodobenzene, 3,5-bis trifluoromethyl-1-iodo benzene, benzene, 1-iodo-3,5-bis trifluoromethyl, 1-iodo-3,5-di trifluoromethyl benzene, 3-5-di trifluoromethyl iodobenzene, pubchem1056, acmc-209hwp
PubChem CID 630970
Nombre IUPAC 1-yodo-3,5-bis(trifluorometil)benceno
SMILES C1=C(C=C(C=C1C(F)(F)F)I)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Iodo-3,5-bis (trifluoromethyl)benzene
Densidad 1.919
Punto de ebullición 62°C to 64°C (12 mmHg)
Temperatura de inflamación 74°C (165°F)
Índice de refracción 1.4645
Cantidad 5 g
Beilstein 2461627
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 340.01
Porcentaje de pureza ≥97%