Learn More
1-yodo-3,4-metilendioxibenceno, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-Iodo-3,4-methylenedioxybenzene |
| CAS | 5876-51-7 |
| Fórmula molecular | C7H5IO2 |
| Cantidad | 2.5 g |
| Sinónimo | 3,4-Methylenedioxyiodobenzene, 4-Iodo-1,2-(methylenedioxy)benzene, 5-Iodo-1,3-benzodioxole |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H5IO2/c8-5-1-2-6-7(3-5)10-4-9-6/h1-3H,4H2 |
| SMILES | Ic1ccc2OCOc2c1 |
| Peso molecular (g/mol) | 248.02 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 247.9334 |