Learn More
1-Yodo-3,3,3-trifluoropropano, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10376874 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10376874 1 g Frasco de vidrio 1 g
10587634 5 g Frasco de vidrio 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10376874 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 397740010
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 460-37-7 | C3H4F3I | 223.96 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 460-37-7
Fórmula molecular C3H4F3I
Peso molecular (g/mol) 223.96
Número MDL MFCD00038531
Clave InChI ULIYQAUQKZDZOX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-iodo-3,3,3-trifluoropropane, 3,3,3-trifluoropropyl iodide, 3-iodo-1,1,1-trifluoropropane, 1-iodo-3,3,3-trifluoro propane, 3,3,3-trifluoropropyliodide, 1-iodo-2-perfluoroalkyl ethane, 1,1,1-trifluoro-3-iodo-propane, propane, 1,1,1-trifluoro-3-iodo, trifluoroiodopropane
PubChem CID 156165
Nombre IUPAC 1,1,1-trifluoro-3-yodopropano
SMILES C(CI)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Iodo-3, 3, 3-trifluoropropane
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Color Incoloro a rosa
Densidad 1.9110g/mL
Punto de ebullición 89.0°C to 91.0°C
Temperatura de inflamación 113°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal I(CH2)2CF3
Índice de refracción 1.4190 to 1.4210 (20°C, 589nm)
Cantidad 1 g
Gravedad específica 1.911
Formula Weight (peso de la fórmula) 223.96
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 1-Iodo-3,3,3-trifluoropropane
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.