Learn More
1-Yodo-2-(trimetilsilil)acetileno, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15480128
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15480128 25 g 25 g
15460128 1 g 1 g
15470128 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15480128 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H53375.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 18163-47-8 | C5H9ISi | 224.12 g/mol
1-Iodo-2-(trimethylsilyl)acetylene may be used to investigate the reactivity of diamagnetic cobalt(I) complex, Tol-BDI((2-pp)2)Co [Tol-BDI((2-pp)2)H = 2-(4-tolyl)-1,3-bis(2-isopropylpyridyl)propenediimine]. It may be used for the synthesis of 1-(4-trimethylsilanylbuta-1,3-diynyl)pyrene, via Pd-coupling with 1-iodo-2-trimethylsilylacetylene.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 1-yodo-2-(trimetilsilil)acetileno puede usarse para investigar la reactividad del complejo de cobalto(I) diamagnético, Tol-BDI((2-pp)2)Co [Tol-BDI((2-pp)2)H = 2-(4-tolyl)-1,3-bis(2-isopropilpiridil)propenodiimina]. Se puede utilizar para la síntesis de 1-(4-trimetilsilanilbuta-1,3-diinil)pireno, mediante acoplamiento de Pd con 1-yodo-2-trimetilsililacetileno.
Notas
Sensible a la luz. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 18163-47-8
Fórmula molecular C5H9ISi
Peso molecular (g/mol) 224.12
Número MDL MFCD00274201
Clave InChI HNIRHTRSZDSMOF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-iodo-2-trimethylsilyl acetylene, iodoethynyl trimethylsilane, silane, iodomethyl trimethyl, 2-iodoethynyl trimethylsilane, 2-iodoethynyl trimethyl silane, silane, iodoethynyl trimethyl, tbdmcs, acmc-20aoug, trimethyliodoethinylsilane, iodoethynyltrimethylsilane
PubChem CID 140341
Nombre IUPAC 2-yodoetinil(trimetil)silano
SMILES C[Si](C)(C)C#CI
Especificaciones
Punto de ebullición 130°C
Nombre del producto químico o material 1-Iodo-2-(trimethylsilyl)acetylene
Cantidad 25 g
Fórmula lineal (CH3)3SiC≡CI
Número UN UN1993
Temperatura de inflamación 48°C (118°F)
Formula Weight (peso de la fórmula) 224.12
Porcentaje de pureza 97%
Índice de refracción 1.511
Sensibilidad Light sensitive
Densidad 1.46