Learn More
1-Yodo-2-(trifluorometoxi)benceno, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10585374
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10585374 100 g 100 g
10417642 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10585374 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor TL00358FA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
CAS 175278-00-9
Fórmula molecular C7H4F3IO
Peso molecular (g/mol) 288.01
Número MDL MFCD00042410
Clave InChI GYBMJVZOZTVDKS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-iodo-2-trifluoromethoxy benzene, 2-trifluoromethoxy iodobenzene, benzene, 1-iodo-2-trifluoromethoxy, 2-iodo trifluoromethoxy benzene, o-iodotrifluoromethoxybenzene, o-trifluoromethoxy iodobenzene, alpha,alpha,alpha-trifluoro-2-iodoanisole, pubchem1077, acmc-1ca3h, ksc494o5n
PubChem CID 2777292
Nombre IUPAC 1-iodo-2-(trifluorometoxi)benceno
SMILES FC(F)(F)OC1=CC=CC=C1I
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Iodo-2-(trifluoromethoxy)benzene
% mín. CAS 97.0
Densidad 1.506g/mL
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Fórmula lineal IC6H4OCF3
Cantidad 100 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 288
Porcentaje de pureza 97%