Learn More
1-Yodo-2-nitrobenceno, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11450023
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11450023 100 g 100 g
11440023 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11450023 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A12100.22
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-01-2027
Añadir a la cesta
This item is not returnable. View return policy
CAS: 609-73-4 | C6H4INO2 | 249.01 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 609-73-4
Fórmula molecular C6H4INO2
Peso molecular (g/mol) 249.01
Número MDL MFCD00007088
Clave InChI JXMZUNPWVXQADG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-iodonitrobenzene, o-iodonitrobenzene, o-nitroiodobenzene, benzene, 1-iodo-2-nitro, 2-nitroiodobenzene, 2-iodo-1-nitrobenzene, 1-iodo-2-nitro-benzene, 2-iodo-nitrobenzene, 2-nitro-iodobenzene, benzene, iodonitro
PubChem CID 69115
Nombre IUPAC 1-yodo-2-nitrobenceno
SMILES [O-][N+](=O)C1=CC=CC=C1I
Specifications
Nombre del producto químico o material 1-Iodo-2-nitrobenzene
Punto de fusión 48°C to 52°C
Punto de ebullición 288°C to 289°C
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Cantidad 100 g
Beilstein 2044110
Sensibilidad Light sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 249.01
Porcentaje de pureza 97%