Learn More
1-Yodo-2-nitrobenceno, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10606942 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10606942 25 g 25 g
1 options
Código de producto. 10606942 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 159450250
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 609-73-4 | Molecular Formula: C6H4INO2 | Molecular Weight: 249.01 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 609-73-4
Fórmula molecular C6H4INO2
Peso molecular (g/mol) 249.01
Número MDL MFCD00007088
Clave InChI JXMZUNPWVXQADG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-iodonitrobenzene, o-iodonitrobenzene, o-nitroiodobenzene, benzene, 1-iodo-2-nitro, 2-nitroiodobenzene, 2-iodo-1-nitrobenzene, 1-iodo-2-nitro-benzene, 2-iodo-nitrobenzene, 2-nitro-iodobenzene, benzene, iodonitro
PubChem CID 69115
Nombre IUPAC 1-yodo-2-nitrobenceno
SMILES [O-][N+](=O)C1=CC=CC=C1I
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Iodo-2-nitrobenzene
Nombre de nota 97%
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 47°C to 52°C
Color Marrón amarillento o verde amarillento
Punto de ebullición 288°C to 289°C
Temperatura de inflamación 110°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal IC6H4NO2
Cantidad 25 g
Beilstein 05, 252
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble
Formula Weight (peso de la fórmula) 249.01
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo granular
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 1-Iodo-2-nitrobenzene
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.