Learn More
1-Yodo-2-metilpropano, 97 %, estabilizado, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10583771 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mL
100 mL
500 mL
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 ml
25 ml
500 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10583771 100 mL Frasco de vidrio 100 ml
10124660 25 mL Frasco de vidrio 25 ml
10063383 500 mL Frasco de vidrio 500 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10583771 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 223741000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 513-38-2 | C4H9I | 184.02 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 513-38-2
Fórmula molecular C4H9I
Peso molecular (g/mol) 184.02
Número MDL MFCD00001084
Clave InChI BTUGGGLMQBJCBN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo isobutyl iodide, propane, 1-iodo-2-methyl, isobutyljodid, isobutyliodide, 2-methylpropyl iodide, primary isobutyl iodide, isobutyljodid czech, 1-jod-2-methylpropan, 1-jod-2-methylpropan czech, 1-iodo-2-methyl-propane
PubChem CID 10556
Nombre IUPAC 1-Yodo-2-metilpropano
SMILES CC(C)CI
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Iodo-2-methylpropane
Nombre de nota 97%
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión -93.0°C
Color Incoloro a naranja
Densidad 1.5900g/mL
Punto de ebullición 120.0°C to 121.0°C
Temperatura de inflamación 12°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (CH3)2CHCH2I
Índice de refracción 1.4948 to 1.4968
Cantidad 100 mL
Índice Merck 15,5189
Gravedad específica 1.59
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: miscible with alcohol and ether
Estabilizante copper
Formula Weight (peso de la fórmula) 184.02
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 1-Iodo-2-methylpropane, stabilized
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.