Learn More
1-Yodo-2-metilpropano, 97%, estabilizado con cobre
Código de producto. 11494160
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
1 kg
Tamaño de la unidad:
100 g
1000 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11494160 25 g 25 g
11404170 100 g 100 g
11462598 1 kg 1000 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11494160 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A15883.14
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 513-38-2 | C4H9I | 184,02 g/mol
El 1-yodo-2-metilpropano se utiliza como disolvente, reactivo analítico y síntesis orgánica de materias primas.
Este Thermo Scientific Chemicals El producto de marca fue originalmente parte de la Alfa Aesar Portafolio de productos. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El original Alfa Aesar El código del producto/artículo o la referencia SKU no han cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals .
Aplicaciones
El 1-yodo-2-metilpropano se utiliza como disolvente y reactivo analítico y en la síntesis orgánica de materias primas.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener dentro de un recipiente bien cerrado y en un lugar seco y bien ventilado. Los recipientes abiertos deben volver a sellarse cuidadosamente y mantenerse en posición vertical para evitar fugas. Sensible a la luz.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 513-38-2
Fórmula molecular C4H9I
Peso molecular (g/mol) 184.02
Número MDL MFCD00001084
Clave InChI BTUGGGLMQBJCBN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo isobutyl iodide, propane, 1-iodo-2-methyl, isobutyljodid, isobutyliodide, 2-methylpropyl iodide, primary isobutyl iodide, isobutyljodid czech, 1-jod-2-methylpropan, 1-jod-2-methylpropan czech, 1-iodo-2-methyl-propane
PubChem CID 10556
Nombre IUPAC 1-Yodo-2-metilpropano
SMILES CC(C)CI
Specifications
Nombre del producto químico o material 1-Iodo-2-methylpropane
Nombre de nota stabilized with copper
Punto de fusión -93°C
Densidad 1.599
Punto de ebullición 120°C to 121°C
Temperatura de inflamación 12°C (53°F)
Índice de refracción 1.496
Cantidad 25 g
Número UN UN2391
Beilstein 1730927
Sensibilidad Light sensitive
Índice Merck 14,5144
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 184.02
Porcentaje de pureza 98%
Show More Show Less
RU– Solo para uso en investigación