Learn More
1-Yodo-2,5-dimetoxi-4-metilbenceno, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10633803
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10633803 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 10633803 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor RH01788DA
Solicitar formato a granel o personalizado
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Iodo-2, 5-dimethoxy-4-methylbenzene
CAS 75056-76-7
% mín. CAS 97.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Fórmula molecular C9H11IO2
Número MDL MFCD00092757
Cantidad 1 g
Sinónimo 2,5-dimethoxy-4-iodotoluene, benzene,1-iodo-2,5-dimethoxy-4-methyl, maybridge1_006616, 1,4-dimethoxy-2-methyl-5-iodobenzene, 1-iodo-2,5-dimethoxy-4-methyl-benzene, 1-iodanyl-2,5-dimethoxy-4-methyl-benzene, 1-iodo-2,5-dimethoxy-4-methylbenzene
Clave InChI BNVXMDDALQKRFP-UHFFFAOYSA-N
SMILES COC1=CC(I)=C(OC)C=C1C
Nombre IUPAC 1-yodo-2,5-dimetoxi-4-metilbenceno
Peso molecular (g/mol) 278.09
PubChem CID 2728243
Formula Weight (peso de la fórmula) 278.08
Porcentaje de pureza 97%