Learn More
1-Yodo-2,4-dimetoxibenceno, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11338726
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11338726 5 g 5 g
11328726 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11338726 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L19420.06
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 20469-63-0 | C8H9IO2 | 264.062 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 20469-63-0
Fórmula molecular C8H9IO2
Peso molecular (g/mol) 264.062
Número MDL MFCD00059268
Clave InChI ZDUYJCKEORTAQE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,4-dimethoxyiodobenzene, 2,4-dimethoxy-1-iodobenzene, 1,3-dimethoxy-4-iodobenzene, 1-iodo-2,4-dimethoxy-benzene, benzene, 1-iodo-2,4-dimethoxy, 4-iodo-1,3-dimethoxybenzene, pubchem3053, 4-iodo-3-methoxy anisole, dimethoxyiodobenzene, cambridge id 5107587
PubChem CID 140694
Nombre IUPAC 1-yodo-2,4-dimetoxibenceno
SMILES COC1=CC(=C(C=C1)I)OC
Specifica
Nombre del producto químico o material 1-Iodo-2,4-dimethoxybenzene
Punto de fusión 37°C to 41°C
Punto de ebullición 135°C (14 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Índice de refracción 1.61
Cantidad 5 g
Beilstein 1945135
Sensibilidad Light sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 264.06
Porcentaje de pureza 97%
RUO – Research Use Only
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.