Learn More
1-Yodo-2,4-dimetoxibenceno, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11328726
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11328726 1 g 1 g
11338726 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11328726 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L19420.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-08-2026
Añadir a la cesta
CAS: 20469-63-0 | C8H9IO2 | 264.062 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 20469-63-0
Fórmula molecular C8H9IO2
Peso molecular (g/mol) 264.062
Número MDL MFCD00059268
Clave InChI ZDUYJCKEORTAQE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,4-dimethoxyiodobenzene, 2,4-dimethoxy-1-iodobenzene, 1,3-dimethoxy-4-iodobenzene, 1-iodo-2,4-dimethoxy-benzene, benzene, 1-iodo-2,4-dimethoxy, 4-iodo-1,3-dimethoxybenzene, pubchem3053, 4-iodo-3-methoxy anisole, dimethoxyiodobenzene, cambridge id 5107587
PubChem CID 140694
Nombre IUPAC 1-yodo-2,4-dimetoxibenceno
SMILES COC1=CC(=C(C=C1)I)OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Iodo-2,4-dimethoxybenzene
Punto de fusión 37°C to 41°C
Punto de ebullición 135°C (14 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Índice de refracción 1.61
Cantidad 1 g
Beilstein 1945135
Sensibilidad Light sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 264.06
Porcentaje de pureza 97%