Learn More
1-Indanone, TRC
Código de producto. 30137723
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
25 g
Tamaño de la unidad:
10 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30137723 25 g 25 g
30005037 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30137723 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCI49990025G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 83-33-0
Fórmula molecular C9 H8 O
Peso molecular (g/mol) 132.16
Sinónimo 1H-Inden-1-one, 2,3-dihydro-, 1-Indanone (8CI), Indanone (7CI), 2,3-Dihydro-1H-inden-1-one, 1-Indone, 1-Oxobenzocyclopentane, 1H-Indan-1-one, 2,3-Dihydro-1-indenone, NSC 2581, α-Hydrindone, α-Indanone
Nombre IUPAC 2,3-dihidroinden-1-ona
SMILES O=C1CCc2ccccc12
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Indanone
Cantidad 25 g
Fórmula InChI InChI=1S/C9H8O/c10-9-6-5-7-3-1-2-4-8(7)9/h1-4H,5-6H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 132.0575