Learn More
1-indanona oxima, Mikromol™
Código de producto. 17913356
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
17913356 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 17913356 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM3667.060025
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
1-indanona oxima
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Indanone Oxime
CAS 3349-60-8
Nombres de analitos o componentes 1-Indanone Oxime
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C9 H9 N O
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo 1H-Inden-1-one, 2,3-dihydro-, oxime, 1-Indanone, oxime (7CI,8CI), NSC 186236
Fórmula InChI InChI=1S/C9H9NO/c11-10-9-6-5-7-3-1-2-4-8(7)9/h1-4,11H,5-6H2
SMILES ON=C1CCc2ccccc12
Nombre IUPAC N-(2,3-dihidroinden-1-ilideno)hidroxilamina
Peso molecular (g/mol) 147.17
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 147.0684 g/mol