Learn More
1-Indanona, + 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11414170
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
500 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11414170 5 g 5 g
11438903 25 g 25 g
11448903 100 g 100 g
11458903 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 11414170 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A11056.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 83-33-0 | C9H8O | 132.162 g/mol
1-Indanone is an oxidation product of indan, a component of fuels, solvents and varnishes. 1-Indanone is also a metabolite of Thalidomide that has been shown to inhibit the attachment of tumor cells to concanavalin A coated plastic surfaces.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 1-indanona es un producto de oxidación de indan, un componente de combustibles, disolventes y barnices. La 1-indanona es también un metabolito de talidomida que ha demostrado inhibir la unión de las células tumorales a concanavalina A en superficies de plástico recubiertas.
Solubilidad
Soluble en agua (6,5 g/l a 20 °C).
Notas
Estables en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 83-33-0
Fórmula molecular C9H8O
Peso molecular (g/mol) 132.162
Número MDL MFCD00003785
Clave InChI QNXSIUBBGPHDDE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-indanone, indan-1-one, 2,3-dihydro-1h-inden-1-one, indanone, alpha-indanone, alpha-hydrindone, 1h-inden-1-one, 2,3-dihydro, 1-indone, hydrindone, .alpha.-indanone
PubChem CID 6735
ChEBI CHEBI:17404
Nombre IUPAC 2,3-dihidroinden-1-ona
SMILES C1CC(=O)C2=CC=CC=C21
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Indanone
Punto de fusión 38°C to 42°C
Densidad 1.103
Punto de ebullición 243°C to 245°C
Temperatura de inflamación 113°C (235°F)
Cantidad 5 g
Beilstein 507957
Información de solubilidad Soluble in water (6.5g/L at 20°C).
Formula Weight (peso de la fórmula) 132.16
Porcentaje de pureza ≥99%