Learn More
1-Indanol, TRC
Código de producto. 30137760
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30137760 5 g 5 g
30135936 10 g 10 g
30010074 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30137760 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCI4998535G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6351-10-6
Fórmula molecular C9 H10 O
Peso molecular (g/mol) 134.175
Sinónimo 1H-Inden-1-ol, 2,3-dihydro-, 1-Indanol (6CI,7CI,8CI), 1-Indanol, (±)-, 2,3-Dihydro-1H-inden-1-ol, (RS)-1-Indanol, (±)-1-Indanol, (±)-2,3-Dihydro-1H-inden-1-ol, 1-Hydroxyhydrindene, 1-Hydroxyindan, NSC 31258
Nombre IUPAC 2,3-dihidro-1H-inden-1-ol
SMILES OC1CCc2ccccc12
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Indanol
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C9H10O/c10-9-6-5-7-3-1-2-4-8(7)9/h1-4,9-10H,5-6H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 134.0732