Learn More
1-Indanol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11420378
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
50 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11420378 25 g 25 g
11410378 5 g 5 g
11424170 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11420378 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B24536.14
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 6351-10-6 | C9H10O | 134.18 g/mol
1-Indanol derivative was found to be an efficient ligand for the palladium-catalyzed asymmetric Heck reaction. It is used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se determinó que el derivado del 1-indanol era un ligando eficiente para la reacción asimétrica de Heck catalizada por paladio. Se utiliza como producto intermedio farmacéutico.
Solubilidad
Soluble en agua 10 g/l a 20 °C, etanol, benceno.
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco dentro de un recipiente bien cerrado. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10-6-6351
Fórmula molecular C9H10O
Peso molecular (g/mol) 134.18
Número MDL MFCD00003797
Clave InChI YIAPLDFPUUJILH-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo 1-indanol, indanol, indan-1-ol, 1-hydroxyhydrindene, 1h-inden-1-ol, 2,3-dihydro, 1h-indenol, 2,3-dihydro, 1-hydroxyindan, 1-hydroxyindane, 1-indanole, --indanol
PubChem CID 22819
ChEBI CHEBI:16697
Nombre IUPAC 2,3-dihidro-1H-inden-1-ol
SMILES C1CC2=CC=CC=C2C1O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Indanol
Punto de fusión 50°C to 54°C
Punto de ebullición 128°C (12 mmHg)
Temperatura de inflamación 145°C (293°F)
Cantidad 25 g
Beilstein 2042960
Información de solubilidad Soluble in water 10g/L at 20°C,ethanol,benzene.
Formula Weight (peso de la fórmula) 134.18
Porcentaje de pureza 98%