Learn More
1-Indanol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10656202 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10656202 10 g Frasco de vidrio 10 g
10337940 50 g Frasco de vidrio 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10656202 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 186110100
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 6351-10-6 | C9H10O | 134.18 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10-6-6351
Fórmula molecular C9H10O
Peso molecular (g/mol) 134.18
Número MDL MFCD00003797
Clave InChI YIAPLDFPUUJILH-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo 1-indanol, indanol, indan-1-ol, 1-hydroxyhydrindene, 1h-inden-1-ol, 2,3-dihydro, 1h-indenol, 2,3-dihydro, 1-hydroxyindan, 1-hydroxyindane, 1-indanole, --indanol
PubChem CID 22819
ChEBI CHEBI:16697
Nombre IUPAC 2,3-dihidro-1H-inden-1-ol
SMILES C1CC2=CC=CC=C2C1O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Indanol
Nombre de nota 98%
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 50°C to 54°C
Color Blanco a amarillo
Punto de ebullición 260°C
Temperatura de inflamación 145°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 10 g
Beilstein 06, 574
Información de solubilidad Solubility in water: 10g/L (20°C). Other solubilities: soluble in ethanol,benzene and chloroform,slightly soluble in petroleum ether
Formula Weight (peso de la fórmula) 134.18
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Sólido cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 1-Indanol
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.