Learn More
1-Hidroxitetrafenilciclopentadienil(tetrafenilo-2,4-ciclopentadien-1-ona)-mu-hidrotetracarbonildirutenio(II), 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15465045
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.5 g
2 g
Tamaño de la unidad:
0.50 g
2 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15465045 2 g 2 g
15455045 0.5 g 0.50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15465045 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 046884.04
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 14-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Solicitar formato a granel o personalizado
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
CAS: 104439-77-2 | C62H42O6Ru2
1-Hydroxytetraphenylcyclopentadienyl(tetraphenyl-2,4-cyclopentadien-1-one)-μ-hydroteracarbonyldiruthenium(II) is widely used in various types of applications in organic synthesis. It is used for hydrogenation of carbonyls, alkenes and imines. It is also used in the alkylation of amines and amination of propargyl alcohols.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Catalizador para transferencias de hidrógeno incluyendo reducción de cetonas y aldehídos, y oxidación y/o racemización de aminas y alcoholes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 104439-77-2
Fórmula molecular C62H42O6Ru2
Número MDL MFCD03840556
Sinónimo Shvo's Catalyst
Spezifikation
Nombre del producto químico o material 1-Hydroxytetraphenylcyclopentadienyl (tetraphenyl-2,4-cyclopentadien-1-one)-mu-hydrotetracarbonyldir
Punto de fusión 223°C to 227°C
Color Amarillo a naranja
Cantidad 2 g
Sensibilidad Moisture sensitive
Índice Merck 14,8483
Información de solubilidad Soluble in water and polar organic solvents.
Formula Weight (peso de la fórmula) 1085.15
Porcentaje de pureza 98%
Forma física cristalino/a/s
RUO – Research Use Only
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.