Learn More
1-Hidroxipireno, TRC
Código de producto. 30133659
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30133659 250 mg 250 miligramos
17904935 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30133659 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH952700250MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5315-79-7
Fórmula molecular C16 H10 O
Peso molecular (g/mol) 218.25
Sinónimo 1-Pyrenol, 1-Hydroxypyrene, 3-Hydroxypyrene, 3-Pyrenol, NSC 30968
Nombre IUPAC piren-1-ol
SMILES Oc1ccc2ccc3cccc4ccc1c2c34
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Hydroxypyrene
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C16H10O/c17-14-9-7-12-5-4-10-2-1-3-11-6-8-13(14)16(12)15(10)11/h1-9,17H
Formula Weight (peso de la fórmula) 218.0732
Porcentaje de pureza >95%